Learn More
5-(2,3-Diclorofenil)-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429966 5 g 5 g
11344679 250 mg 250 miligramos
11419966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20921.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175205-12-6 | C7H3Cl2N4 | 214.03 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua (0,026 g/l, 25 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175205-12-6
Fórmula molecular C7H3Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 214.03
Número MDL MFCD00068096,MFCD04035663
Clave InChI IQJBSNPEVBTDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2,3-dichlorophenyl, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_006937, acmc-20ama8, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 5-2,3-dichloro-phenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 4690559
Nombre IUPAC 5-(2,3-Diclorofenil)-2H-tetrazol
SMILES ClC1=CC=CC(C2=N[N-]N=N2)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2,3-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water 0.026g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%