Learn More
Clorhidrato de 5-((2-((2,3-dimetil-2H-indazol-6-il)(metil)amino)pirimidin-4-il)amino)-2-metilbencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30375943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375943 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30375943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47443325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-((2-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-2-methylbenzenesulfonamide hydrochloride
CAS 2518115-74-5
Fórmula molecular C21 H23 N7 O2 S . H Cl
Cantidad 25 mg
Sinónimo Benzenesulfonamide, 5-[[2-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-4-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N7O2S.ClH/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-20-9-10-23-21(25-20)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16;/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25);1H
SMILES Cl.CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3nccc(Nc4ccc(C)c(c4)S(=O)(=O)N)n3
Nombre IUPAC 5-[[2-[(2,3-dimetilindazol-6-il)-metil-amino]pirimidin-4-il]amino]-2-metil-bencenosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 473.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.1401