Learn More
Éster etílico del ácido 5-(2,2,2-trifluoroacetil)-2-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 898787-39-8 |
| Fórmula molecular | C9H7F3O3S |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Ethyl 5-(2,2,2-trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F3O3S/c1-2-15-8(14)6-4-3-5(16-6)7(13)9(10,11)12/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)S1 |
| Nombre IUPAC | 5-(2,2,2-trifluoroacetil)tiofeno-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.01 |