Learn More
5-[(1RS)-1-metilbutil]-2-tioxo-2,3-dihidropirimidina-4,6(1H,5H)-diona, Mikromol™
Código de producto. 17990536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17990536 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17990536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1312.050025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-[(1RS)-1-metilbutil]-2-tioxo-2,3-dihidropirimidina-4,6(1H,5H)-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(1RS)-1-Methylbutyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
CAS 29639-67-6
Nombres de analitos o componentes 5-[(1RS)-1-Methylbutyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dihydro-5-(1-methylbutyl)-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-(1-Methylbutyl)-2-thiobarbituric acid, Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Imp. A (EP), Thiopental Imp. A (EP), Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-3-4-5(2)6-7(12)10-9(14)11-8(6)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,11,12,13,14)
SMILES CCCC(C)C1C(=O)NC(=S)NC1=O
Nombre IUPAC 5-pentan-2-il-2-sulfanilideno-1,3-diazinano-4,6-diona
Peso molecular (g/mol) 214.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0776 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.