Learn More
5-[(1RS)-1-hidroxietil]-1,3-fenileno bis(dimetilcarbamato), Mikromol™
Descripción
Bis(dimetilcarbamato) de 5-[(1RS)-1-hidroxietil]-1,3-fenileno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 112935-93-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Bambuterol Hydrochloride Imp. D (EP), Bambuterol Imp. D (EP), 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Bambuterol Hydrochloride Impurity D, Bambuterol Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-9,17H,1-5H3 |
| SMILES | CC(O)c1cc(OC(=O)N(C)C)cc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [3-(dimetilcarbamoiloxi)-5-(1-hidroxietil)fenilo] |
| Mostrar más |