Learn More
5-(1H-pirrol-1-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-tiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1H-Pyrrol-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol |
| CAS | 172152-53-3 |
| Fórmula molecular | C11H9N3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ilaprazole Impurity 61 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3S/c15-11-12-9-4-3-8(7-10(9)13-11)14-5-1-2-6-14/h1-7H,(H2,12,13,15) |
| SMILES | Sc1nc2ccc(cc2[nH]1)n3cccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-pirrol-1-il-1H-benzimidazol-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0517 |