Learn More
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Código de producto. 16441438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441438 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16441438 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0562
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol is one of the lathyrane diterpenoids, that has anti-cancer activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 522.63 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 218916-52-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.85%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Euphorbia factor L3