Learn More
[5'-13C]uridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [5'-13C]Uridine |
| CAS | 478511-16-9 |
| Fórmula molecular | C813CH12N2O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-β-D-Ribofuranosyluracil[5'-13C], β-Uridine, 1-β-D-Ribofuranosyluracil[5'-13C], 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione[5'-13C], NSC 20256[5'-13C], β-Uridine[5'-13C], Uridine-5'-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i3+1 |
| SMILES | O=C(N([C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]([13CH2]O)O1)C=C2)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil-13C)tetrahidrofuran-2-il)pirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.07 |