Learn More
5,12-naftacenoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,12-Napthacenequinone |
| CAS | 1090-13-7 |
| Fórmula molecular | C18H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Naphthacenequinone, 5,12-Naphthacenequinone, 5,12-Tetracenequinone, Benz[b]anthracene-5,12-dione, NSC 401183, Naphthacene-6,11-quinone, Tetracenemonoquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13 |
| Nombre IUPAC | tetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0681 |