Learn More
5,11-Dihidro-6H-pirido[2,3-b][1,4]benzodiacepina-6-one, TRC
Código de producto. 30384759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384759 1 g
30381517 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4467201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885-70-1
Fórmula molecular C12H9N3O
Peso molecular (g/mol) 211.22
SMILES O=C1Nc2cccnc2Nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,11-Dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-1-2-5-9(8)14-11-10(15-12)6-3-7-13-11/h1-7H,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0746