Learn More
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorofenil)-21H,23H-porfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751531 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10751531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292151000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine
CAS 25440-14-6
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Morado o violeta
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C44H10F20N4
Número MDL MFCD00010032
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl porphyrin, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl-21h,23h-porphine, meso-tetra pentafluorophenyl porphine, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl, 5,10,15,20-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, acmc-209gjw, iron iii ionophore iv, tetra pentafluorophenyl poephine, tetrakis pentafluorophenyl porphyrin
Clave InChI GBAPBSUXEFFUAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C1=C2NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=CC=C1N2)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-21,22-dihidroporfirina
Peso molecular (g/mol) 974.56
PubChem CID 3671775
Formula Weight (peso de la fórmula) 974.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2