Learn More
5-(1-terc-butiloxicarbonil-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1-tert-Butyloxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1391053-27-2 |
| Fórmula molecular | C20H23N5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 5-(4-amino-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N5O2/c1-20(2,3)27-19(26)25-8-7-13-9-12(5-6-15(13)25)14-10-24(4)18-16(14)17(21)22-11-23-18/h5-6,9-11H,7-8H2,1-4H3,(H2,21,22,23) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N(CC1)C(C=C2)=C1C=C2C3=CN(C)C4=NC=NC(N)=C43 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-amino-7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)indolina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 365.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.19 |