Learn More
5-(1-pirrolidinil)-3(2H)-piridazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 1015846-81-7 |
| Fórmula molecular | C8H11N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridazinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O/c12-8-5-7(6-9-10-8)11-3-1-2-4-11/h5-6H,1-4H2,(H,10,12) |
| SMILES | O=C1NN=CC(=C1)N2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-pirrolidin-1-il-1H-piridazin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0902 |