Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-(1-piperidinilmetil)tiofeno-2-borónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419165 5 g 5 g
15409165 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51117.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1218790-44-3
Fórmula molecular C16H26BNO2S
Peso molecular (g/mol) 307.259
Número MDL MFCD11113036
Clave InChI KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-1-piperidinylmethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, 5-piperidine methyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 1-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, amtb125, 5-piperidinomethyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 5-1-piperidinylmethyl-thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophen-2-ylmethyl-piperidine
PubChem CID 46739745
Nombre IUPAC 1-[[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)tiofen-2-il]metil]piperidina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(S2)CN3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.26