Learn More
5-(1-Piporazinilo)-2-piridinamina, TRC
Código de producto. 30411406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411406 500 mg 500 miligramos
30415619 250 mg -
30418869 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP482423500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1082876-26-3
Fórmula molecular C9H14N4
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo 5-(Piperazin-1-yl)pyridin-2-ylamine
Nombre IUPAC 5-piperazina-1-ilpiridina-2-amina
SMILES Nc1ccc(cn1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(1-Piperazinyl)-2-pyridinamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4/c10-9-2-1-8(7-12-9)13-5-3-11-4-6-13/h1-2,7,11H,3-6H2,(H2,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1218