Learn More
Éster etílico del ácido 5-(1-piperazinil)-2-benzofurancarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 163521-20-8 |
| Fórmula molecular | C15H18N2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 5-(Piperazin-1-yl)benzofuran-2-carboxylate, Ethyl 5-(Piperazine-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O3/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 274.32 |