Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido 5-(1-piperazinil)-2-benzofurancarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 765935-67-9 |
| Fórmula molecular | C15H19ClN2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O3.ClH/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17;/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 5-piperazin-1-il-1-benzofuran-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1084 |