Learn More
5-[1-(metiltio)etil]-2-trifluorometilpiridina, TRC
Código de producto. 30468749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468749 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30468749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330685500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine
CAS 1005489-34-8
Fórmula molecular C9H10F3NS
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-(1-metilsulfaniletil)-2-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 221.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0486