Learn More
5-[1-(metiltio)etil]-2-trifluorometilpiridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine |
| CAS | 1005489-34-8 |
| Fórmula molecular | C9H10F3NS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-(1-metilsulfaniletil)-2-(trifluorometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 221.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0486 |