Learn More
[5-[1-Metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]-2-tienil]metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10693023 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10693023 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00643DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thienyl}methanol
CAS 465514-19-6
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9F3N2OS
Número MDL MFCD03407368
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienyl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, maybridge3_004455, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-2-thienyl methan-1-ol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienylmethanol
Clave InChI RJIIPCWLMHMXQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)CO)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [5-[1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]tiofen-2-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 262.25
PubChem CID 2780713
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.25
Porcentaje de pureza 90%