Learn More
5-[1-hidroxi-2-(2,4,5-trifluorofenil)etiliden]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[1-Hydroxy-2-(2,4,5-trifluorophenyl)ethylidene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione |
| CAS | 764667-64-3 |
| Fórmula molecular | C14 H11 F3 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[1-Hydroxy-2-(2,4,5-trifluorophenyl)ethylidene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-Dimethyl-5-[[1-hydroxy-2-(2,4,5-trifluorophenyl)ethylidene]-1,3-dioxane-4,6-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11F3O5/c1-14(2)21-12(19)11(13(20)22-14)10(18)4-6-3-8(16)9(17)5-7(6)15/h3,5,18H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)C(=C(O)Cc2cc(F)c(F)cc2F)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-[1-hidroxi-2-(2,4,5-trifluorofenil)etiliden]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.0559 |