Learn More
5-(1-Etoxietoxi)-3-hidroxi-3-metilpentanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| CAS | 2385540-18-9 |
| Fórmula molecular | C10H19NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-(1-Ethoxyethoxy)-3-hydroxy-3-methylpentanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO3/c1-4-13-9(2)14-8-6-10(3,12)5-7-11/h9,12H,4-6,8H2,1-3H3 |
| SMILES | N#CCC(C)(O)CCOC(OCC)C |
| Nombre IUPAC | 5-(1-etoxietoxi)-3-hidroxi-3-metilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 201.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.14 |