Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1 Kimble Chase™
Código de producto. 11882353
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11882353 200 mm 25 mm paquete de 50
11852363 75 mm 10 mm paquete de 100
11872363 100 mm 10 mm paquete de 100
11862363 75 mm 12 mm paquete de 100
11882363 100 mm 12 mm paquete de 100
11892363 130 mm 14 mm 100 PCS
10116072 130 mm 16 mm paquete de 100
11822373 180 mm 18 mm paquete de 100
11832373 180 mm 20 mm paquete de 100
11892353 200 mm 30 mm paquete de 50
10288122 70 mm 8 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11882353 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor A520025000721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.55€
    19.23€ / paquete de 50
    Ahorro 2.32€
    10% Descuento
En stock
Mida, mezcle y vierta con los tubos de ensayo desechables de vidrio de borosilicato 5,1. Los tubos cuentan con reborde y están disponibles en distintas longitudes.
  • Desechables
  • Vidrio borosilicatado transparente
  • Fondo redondo
  • Con reborde
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 200 mm
Envase Paquete de 50
Con reborde Sí
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo