Learn More
5-[(1,3-Dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)metil]-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10690913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10690913 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10485322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10690913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10754DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 116750-06-2
Fórmula molecular C14H9NO4
Peso molecular (g/mol) 255.229
Número MDL MFCD02180376
Clave InChI ZRBXPAHJXKKXME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindol-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, n-5-formylfur-2-yl methyl phthalimide, 5-1,3-dioxo-1,3-diyhdro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-n-phthalimidomethyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxobenzo c azolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-2-isoindolylmethyl-2-furaldehyde
PubChem CID 273878
Nombre IUPAC 5-[(1,3-dioxoisoindol-2-il)metil]furan-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC3=CC=C(O3)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.23
Porcentaje de pureza 97%