Learn More
5-[(1,3-Dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)metil]-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10485322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10485322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10690913 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10485322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10754CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 116750-06-2
Fórmula molecular C14H9NO4
Peso molecular (g/mol) 255.229
Número MDL MFCD02180376
Clave InChI ZRBXPAHJXKKXME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindol-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, n-5-formylfur-2-yl methyl phthalimide, 5-1,3-dioxo-1,3-diyhdro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-n-phthalimidomethyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxobenzo c azolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-2-isoindolylmethyl-2-furaldehyde
PubChem CID 273878
Nombre IUPAC 5-[(1,3-dioxoisoindol-2-il)metil]furan-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC3=CC=C(O3)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.23
Porcentaje de pureza 97%