Learn More
Bromuro de 5-[1-(2-clorofenil)-2-metoxi-2-oxoetil]tieno[3,2-c]piridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]thieno[3,2-c]pyridinium Bromide |
| CAS | 1251736-86-3 |
| Fórmula molecular | C16H13BrClNO2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13ClNO2S.BrH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;/h2-10,15H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].COC(=O)C(c1ccccc1Cl)[n+]2ccc3sccc3c2 |
| Nombre IUPAC | metil 2-(2-clorofenil)-2-tieno[3,2-c]piridin-5-io-5-ilacetato;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 398.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.9539 |