Learn More
5-[1-(2,3-Dimetilfenil)etililo]-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30138167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138167 500 mg 500 miligramos
30134762 1 g 1 g
30011241 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476965500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1021949-47-2
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.26
Sinónimo Vinyl Medetomidine
SMILES CC1=C(C)C(=CC=C1)C(=C)C2=CN=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethenyl]-1H-imidazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1157