Learn More
5-(1,1-Dimetilheptil)resorcinol, TRC
Código de producto. 30379304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379304 100 mg
30379335 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473120100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56469-10-4
Fórmula molecular C15H24O2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Sinónimo 5-(1,1-Dimethylheptyl)-1,3-benzenediol
SMILES CCCCCCC(C)(C)c1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(1,1-Dimethylheptyl)resorcinol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O2/c1-4-5-6-7-8-15(2,3)12-9-13(16)11-14(17)10-12/h9-11,16-17H,4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1776