Learn More
5-(1,1-dimetiletil)-3,3-dimetil-6-nitro-2(3H)-benzofuranona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1,1-Dimethylethyl)-3,3-dimethyl-6-nitro-2(3H)-benzofuranone |
| CAS | 1246213-39-7 |
| Fórmula molecular | C14H17NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO4/c1-13(2,3)8-6-9-11(7-10(8)15(17)18)19-12(16)14(9,4)5/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc2c(OC(=O)C2(C)C)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-terc-butil-3,3-dimetil-6-nitro-1-benzofuran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 263.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1158 |