Learn More
Ácido 5-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 942404-97-9 |
| Fórmula molecular | C13H17NO5 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO5/c1-13(2,3)19-12(17)14-8-5-6-10(15)9(7-8)11(16)18-4/h5-7,15H,1-4H3,(H,14,17) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(C(OC)=O)=C1)O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 5-((terc-butoxicarbonil)amino)-2-hidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.11 |