Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga SuperClear™ de 5 ml con tapones acoplados
Código de producto. 17567896 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Surtido
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17567896 Ámbar paquete de 250
16674012 Natural paquete de 250
16684012 Surtido paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17567896 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30488610009
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Tubos para centrífuga con tapones a presión planos incluidos, graduaciones moldeadas y superficie de escritura.
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Adjuntas
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5 mL
Color Ámbar
Material Resina de polipropileno
Formato En bolsa
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Altura (métrico) 56,64 mm
N.° por paquete 250/paq.
Envase 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Esterilidad No estéril
Línea de productos SuperClear
Graduated Sí
Forma del fondo Cónico
RCF máx. RCF 25.000
Diámetro (métrico) 16.63 mm