Learn More
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]-4,7,10,13,16,19-docosahexaenamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]-4,7,10,13,16,19-docosahexaenamide |
| CAS | 2407569-85-9 |
| Fórmula molecular | C29 H47 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl Docosahexaenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H47NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-29(33)30-25-22-21-23-28(26-31)27-32/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19,28,31-32H,2,5,8,11,14,17,20-27H2,1H3,(H,30,33)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| SMILES | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)NCCCCC(CO)CO |
| Nombre IUPAC | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenamida |
| Peso molecular (g/mol) | 457.688 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.356 |