Learn More
Éster etílico del ácido (4Z,6E)-4,6-octadienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4Z,6E)-4,6-Octadienoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1173170-10-9 |
| Fórmula molecular | C10H16O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3,5-7H,4,8-9H2,1-2H3/b5-3+,7-6- |
| SMILES | C/C=C/C=C\CCC(OCC)=O |
| Nombre IUPAC | (4Z,6E)-octa-4,6-dienoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.12 |