Learn More
(4S3-[(2R,5S)-5-(4-Fluorofenil)-2-[(S)-[(4-fluorofenil)amino][4-[(trimetilsilil)oxi]fenil]metil]-1-oxo-5-[(trimetilsilil)oxi]pentilo]-4-fenil-2-oxazolidona, TRC
Código de producto. 30135830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135830 250 mg 250 miligramos
30009610 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF598445250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 272778-12-8
Fórmula molecular C39 H46 F2 N2 O5 Si2
Peso molecular (g/mol) 716.961
Sinónimo (4S3-[(2R,5S)-5-(4-Fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 3-[(2R,5S)-5-(4-fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-, (4S)- (9CI, ACI), (4S)-3-[(2R,5S)-5-(4-Fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(tri
Nombre IUPAC (4S)-3-[(2R,5S)-2-[(S)-(4-fluoroanilino)-(4-trimetilsililoxifenil)metil]-5-(4-fluorofenil)-5-trimetilsililoxipentanoil-4-fenil-1,3-oxazolidina-2-one
SMILES O=C1OCC(C=2C=CC=CC2)N1C(=O)C(CCC(O[Si](C)(C)C)C3=CC=C(F)C=C3)C(NC4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(O[Si](C)(C)C)C=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-3-[(2R,5S)-2-[(S)-(4-fluoroanilino)-(4-trimethylsilyloxyphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)-5-trimethylsilyloxypentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H46F2N2O5Si2/c1-49(2,3)47-33-22-14-29(15-23-33)37(42-32-20-18-31(41)19-21-32)34(24-25-36(48-50(4,5)6)28-12-16-30(40)17-13-28)38(44)43-35(26-46-39(43)45)27-10-8-7-9-11-27/h7-23,34-37,42H,24-26H2,1-6H3/t34-,35-,36+,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 716.291
Porcentaje de pureza >95%