Learn More
(4S,trans)-1,1-dimetiletil-6-aminoetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,trans)-1,1-Dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate |
| CAS | 1105067-89-7 |
| Fórmula molecular | C14 H27 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (4S,6R)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6-9,15H2,1-5H3/t10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H]1C[C@@H](CCN)OC(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4S,6R)-6-(2-aminoetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.194 |