Learn More
(4S)-N-terc-butoxicarbonil-2,2-dimetil-4-viniloxazolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-vinyloxazolidine |
| CAS | 133625-87-3 |
| Fórmula molecular | C12H21NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-Ethenyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=C |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-etenil-2,2-dimetil-1,3-oxazolidina-3-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1521 |