Learn More
(4S)-N-Crotonil-4-isopropil-2-oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747602 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10747602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337790010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-N-Crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone
Nombre de nota 99%
CAS 90719-29-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 58°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H15NO3
Número MDL MFCD00075429
Cantidad 1 g
Rotación específica + 102.5
Sinónimo 4s-3-2e-but-2-enoyl-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, hg^l@lanry gyifjffjamdp, 4s-n-crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 3-2-butenoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, 4s-3-crotonoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, s-+-3-crotonoyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-trans-3-methyl-2-propenoyl-4-s-isopropyl-2-oxazolidinone
Clave InChI YZRHIMNEVFYTAJ-WTSVBCDHSA-N
SMILES CC=CC(=O)N1C(COC1=O)C(C)C
Nombre IUPAC (4S)-3-[(E)-but-2-enoil]-4-propan-2-il-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 197.23
PubChem CID 5702601
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación