Learn More
(4S)-(-)-isopropil-2-oxazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417916 5 g 5 g
11407916 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14029.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17016-83-0 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17016-83-0
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00010847
Clave InChI YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo s-4-isopropyl-2-oxazolidinone, s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, s-4-isopropyloxazolidin-2-one, 4s-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4s, 4s-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s---isopropyl-2-oxazolidinone, 4 s-1-methylethyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinon
PubChem CID 7157133
Nombre IUPAC (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES CC(C)C1COC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 70°C to 74°C
Beilstein 3588198
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Rotación óptica −17° (c=6 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 98%