Learn More
(4S)-Dihidro-4-propil-2(3H)-furanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-Dihydro-4-propyl-2(3H)-furanone |
| CAS | 63095-60-3 |
| Fórmula molecular | C7H12O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Brivaracetam Impurity 39 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-2-3-6-4-7(8)9-5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1COC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-propiloxolano-2-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0837 |