Learn More
(4S,cis)-1,1-Dimetiletil-6-aminoetil-2,2-dimetil-1,3-dioxido-4-acetato, TRC
Código de producto. 30368451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368451 1 mg 1 miligramo
30350321 2.5 mg 2.50 miligramo
30357634 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4972491MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947586-93-8
Fórmula molecular C14H27NO4
Peso molecular (g/mol) 273.37
Sinónimo (4S,6S)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [(4S,6S)-6-(2-Aminoethyl)-2,2-dimethyl[1,3]dioxan-4-yl]acetic Acid tert-Butyl Ester
Nombre IUPAC tert-butil 2-[(4S,6S)-6-(2-aminoetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-ilacetato
SMILES CC1(O[C@H](C[C@H](O1)CC(=O)OC(C)(C)C)CCN)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S,cis)-1,1-Dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H27NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6-9,15H2,1-5H3/t10-,11-/m0/s1