Learn More
(4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-5,5,7,9,13-pentametil-16-[(E)-1-metil-2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etenil]oxociclohexadec-13-eno-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]ox |
| CAS | 189453-35-8 |
| Fórmula molecular | C39 H69 N O5 S Si2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H69NO5SSi2/c1-26-19-18-20-27(2)35(45-48(16,17)38(9,10)11)29(4)36(42)39(12,13)33(44-47(14,15)37(6,7)8)24-34(41)43-32(22-21-26)28(3)23-31-25-46-30(5)40-31/h21,23,25,27,29,32-33,35H,18-20,22,24H2,1-17H3/b26-21-,28-23+/t27-,29+,32-,33-,35-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC\C(=C/C[C@H](OC(=O)C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C(=C\c2csc(C)n2)\C)\C |
| Nombre IUPAC | (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-5,5,7,9,13-pentametil-16-[(E)-1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)prop-1-en-2-il]-1-oxaciclohexadec-13-eno-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 720.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 719.4435 |