Learn More
(4S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-1,4-dihidro-2-(4-metoxifenil)-4-(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazina (mezcla de 2 diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine (mixture of 2 diastereomers) |
| CAS | 209414-26-6 |
| Fórmula molecular | C21 H17 Cl F3 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2H-3,1-Benzoxazine, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-, (4S)-, 2H-3,1-Benzoxazine, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-, (4S)- (9CI), (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, (4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, SG 275, (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3,1-benzoxazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17ClF3NO2/c1-27-16-7-4-14(5-8-16)19-26-18-9-6-15(22)12-17(18)20(28-19,21(23,24)25)11-10-13-2-3-13/h4-9,12-13,19,26H,2-3H2,1H3/t19?,20-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2Nc3ccc(Cl)cc3[C@@](O2)(C#CC4CC4)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-2-(4-metoxifenil)-4-(trifluorometil)-1,2-dihidro-3,1-benzoxazina |
| Peso molecular (g/mol) | 407.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.09 |