Learn More
(4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-1,4-dihidro-4-(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazina, TRC
Código de producto. 30351212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351212 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30351212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36593510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine
CAS 252253-57-9
Fórmula molecular C14H11ClF3NO
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClF3NO/c15-10-3-4-12-11(7-10)13(14(16,17)18,20-8-19-12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9,19H,1-2,8H2/t13-/m0/s1
SMILES FC(F)(F)[C@]1(OCNc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Nombre IUPAC (4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-1,2-dihidro-3,1-benzoxazina
Peso molecular (g/mol) 301.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0481