Learn More
(4S)-6-cloro-3,4-dihidro-4-hidroxi-3-[(1R)-1-feniletil]-4-(trifluorometil)-2(1H)quinazolinona, TRC
Código de producto. 30351856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30351856 25 mg
1 options
Código de producto. 30351856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36814825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)quinazolinone
CAS 247565-03-3
Fórmula molecular C17H14ClF3N2O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinone (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14ClF3N2O2/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)23-15(24)22-14-8-7-12(18)9-13(14)16(23,25)17(19,20)21/h2-10,25H,1H3,(H,22,24)/t10-,16+/m1/s1
SMILES O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)[C@](O)(C(F)(F)F)N1[C@@H](C3=CC=CC=C3)C
Nombre IUPAC (S)-6-cloro-4-hidroxi-3-((R)-1-feniletil)-4-(trifluorometil)-3,4-dihidroquinazolin-2(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 370.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.07