Learn More
(4S)-6-cloro-3,4-dihidro-2-(3-metoxipropil)-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazin-4-ol 1,1-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide |
| CAS | 160982-13-8 |
| Fórmula molecular | C10H14ClNO4S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14ClNO4S2/c1-16-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(11)17-10(7)18(12,14)15/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(Cl)sc2S1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | (4S)-6-cloro-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-3,4-dihidrotieno[3,2-e]tiazin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 311.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.0053 |