Learn More
(4S)-6-cloro-3,4-dihidro-2-(3-metoxipropil)-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazin-4-ol 1,1-dióxido, TRC
Código de producto. 30358420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30358420 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30358420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36528010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide
CAS 160982-13-8
Fórmula molecular C10H14ClNO4S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (S)-6-Chloro-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazin-4-ol 1,1-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14ClNO4S2/c1-16-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(11)17-10(7)18(12,14)15/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3/t8-/m1/s1
SMILES COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(Cl)sc2S1(=O)=O
Nombre IUPAC (4S)-6-cloro-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-3,4-dihidrotieno[3,2-e]tiazin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 311.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0053
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.