Learn More
(4S,5S)-4-metil-5-fenil-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 17097-67-5 |
| Fórmula molecular | C10H11NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4S,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, (4S-trans)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (4S,5S)-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |