Learn More
Éster metílico del ácido (4S,5S)-2,2,5-trimetil-1,3-dioxolano-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,5S)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 117181-61-0 |
| Fórmula molecular | C8H14O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4S-cis)-2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, (4S,5S)-Methyl 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-5-6(7(9)10-4)12-8(2,3)11-5/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@H]1C |
| Nombre IUPAC | (4S,5S)-2,2,5-trimetil-1,3-dioxolano-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0892 |