Learn More
(4S,5R)-(-)-cis-difenil-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,5R)-(-)-cis-Diphenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 23204-70-8 |
| Fórmula molecular | C15H13NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4S-cis)-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinone, (-)-cis-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinone, (4S,5R)-4,5-Diphenyloxazolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO2/c17-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1N[C@H]([C@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (4S,5R)-4,5-difenil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 239.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0946 |