Learn More
Ácido (4S,5R)-3-(terc-butoxicarbonil)-2,2-dimetil-4-feniloxazolidina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazoli |
| CAS | 143527-70-2 |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S,5R)-, 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S-trans)-, (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid, (4S,5R)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid, (4S,5R)-5-Carboxy-2,2-dimethyl-4-phenyl-3-(tert-butoxycarbonyl)oxazolidine, (4S,5R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO5/c1-16(2,3)23-15(21)18-12(11-9-7-6-8-10-11)13(14(19)20)22-17(18,4)5/h6-10,12-13H,1-5H3,(H,19,20)/t12-,13+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]([C@@H](OC1(C)C)C(=O)O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S,5R)-2,2-dimetil-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-4-fenil-1,3-oxazolidina-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 321.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.1576 |